Läs mer
Ohaus™ Utforskare™ Semi-mikrovågar
Produktkod. 15476091 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Modell:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 15476091
Brand: Ohaus™ 30218998
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få vågen som kombinerar extremt exakta vägningsresultat med intelligent prestanda. Ohaus Explorer Semi-mikrovåg är byggd för sofistikerad, professionell vägning och har designats med innovativ teknik för att säkerställa att dina mycket specifika vägningsresultat är korrekta.
  • Intelligent prestanda för applikationer som kräver extrem noggrannhet
  • Intuitiv programvara ger en extremt modern användarupplevelse
  • Konstruktion utformad för att öka användbarheten
  • Fullfärg VGA-grafisk display (5,7 tum diagonal), 4-tråds resistiv pekskärm
  • QWERTY-tangentbord och numeriskt tangentbord för att snabbt mata in GLP- och GMP-data och andra applikationsdata
  • AC-adapter (ingår)
  • lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive 2 enheter med USB-port och RS232 och en valfri tredje port för antingen RS232 eller Ethernet
  • GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
  • Dataöverföringsfunktion
  • Metallbas, ABS topphölje, rostfritt stålpanna, antistatisk dragsköld av glas med flip-top-dörr
  • Utbytbar Kåpa för användning, automatisk dörr som tillvalsmodeller
  • AutoCal™ helautomatiskt internt kalibreringssystem
  • Snabb stabiliseringstid
  • Fyra beröringsfria sensorer
  • Inbyggd jonisator med automatiska dörrmodeller
  • Upp till 14 driftsspråk
  • SPARA till USB-funktion, menylåsknapp
  • säkerhetsfäste, integrerad vikt under kroken för vägning under våg
  • Avtagbar vågplattform i rostfritt stål
  • Stabilitetsindikator, över- och underbelastningsindikatorer, auto standby
  • Applikationslägen: Vägning, Procentvägning, Delarräkning, Kontrollvägning, Dynamisk/djurvägning, Fyllning, Totalisering, Formulering, Differentialvägning, Densitetsbestämning, Peak Hold, Pipettjustering, SQC
  • Måttenheter g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mamma, tical, msg, tola, Anpassade enheter 1, Anpassad enhet 2, Anpassad enhet 3
  • Tillämpningar: forskningslaboratorium, apotek, lätt industriell installation, klassrum
Beställningsinfo
OIMl-modeller finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 61010-1, IEC 61010-1
Beskrivning Analysvåg
Kapacitet 52, 120 g
Visningstyp Fullfärg VGA grafisk skärm
Läsbarhet 0.01, 0.1 mg
Linjäritet ±0,1 mg
Material Metallbas, ABS topphölje, rostfritt stålpanna
Modell EX125D
Stabiliseringstid ≤3,≤ 8 sek
Typ Semi-mikro våg
Mått (D x B x H) Inredning 350 x 230 x 393 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 80 mm
Vikt (metrisk) 7 kg
Spänning Nätadapteringång: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, nätadapter