Läs mer
Koettermann™ Exploris™ Balansbänk
Produktkod. 14855421
Change view
Balansbänk
Produktkod.
14855421 Balansbänk
1 options
Produktkod. 14855421 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 50900001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27915.00 SEK
    23135.41 SEK / Paket med 1
    Save 4779.59 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Designad för att dämpa yttre vibrationer.
  • Fristående balans
  • Dämpa yttre vibrationer
  • Stor massa, oscillationsdämpad montering
  • Balansplattform med låg vibration
  • Balansblock mekaniskt separerat från balansbänkens yttre chassi
  • Vibrationer orsakade av stötar överförs inte direkt till balansblocket
Specifikationer
Mått (L x B x H) 60 x 90 x 75 cm
Typ Balansbänk