Läs mer
Koettermann™ Exploris™ Mobilt skåp
Beskrivning
Innehåller
Fyra lådor
- Underbänksskåp
- Låsbara hjul
- Utrustad med olika frontpaneler
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Djup (metriskt) | 51.6 cm |
| Mått (D x B x H) | 51.6 x 120 x 74 cm |
| Höjd (metrisk) | 74 cm |
| Bredd (metrisk) | 120 cm |
| Material | Stål |