Läs mer
Koettermann™ Exploris™ Högt kemikalieförvaringsskåp
Produktkod. 14895361
Change view
Dörr stil:
Med gångjärn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörr stil Förpackningsstorlek
14895361 Med gångjärn Varje
1 options
Produktkod. 14895361 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 37500008
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Förvaring av obrännbara, icke-frätande skadliga ämnen.
  • Tillverkad av högkvalitativt stål (1.0330), elgalvaniserat, polyuretanbelagt
  • Ljudisolerade, dubbla skinndörrar
Specifikationer
Mått (D x B x H) Inredning 51.6 x 120 x 192 cm
Dörr stil Med gångjärn
För användning med (applikation) Förvaring av kemikalier
Antal dörrar 2
Antal hyllor 4
Typ av hylla Avtagbar
Färg Vitt
Produkttyp Förvaringsskåp