Läs mer
Koettermann™ Exploris™ Högt förvaringsskåp
Produktkod. 14885401
Change view
Höjd (metrisk):
75 cm
Djup (metriskt):
75 cm
Bredd (metrisk):
120 cm
Avsluta:
Trespa TopLab melamin
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Djup (metriskt) Bredd (metrisk) Avsluta Förpackningsstorlek
14885401 75 cm 75 cm 120 cm Trespa TopLab melamin Varje
1 options
Produktkod. 14885401 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 50700016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22730.00 SEK
    20210.03 SEK / Paket med 1
    Save 2519.97 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-03-2027
Har ljudisolerade dörrar.
  • Används där hög lastkapacitet behövs
  • Melamin Topresist™ bänkskiva
Specifikationer
Djup (metriskt) 75 cm
Avsluta Trespa TopLab melamin
För användning med (applikation) Fristående bänk
Höjd (metrisk) 75 cm
Inkluderar En stålhylla
Vikt (metrisk) 120 cm
Bredd (metrisk) 120 cm
Material Rostfritt stål