Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Explosionssäker syremonitor med 10+ års sensor
Beskrivning
- EX Klass 1 Div 1 Grupp B,C,D och Div 2 Grupp E,F, G Kapsling
- Lång livslängd 10+ års genomsnittlig sensorlivslängd
- Två justerbara reläer för 19,5 % och 18,0 %
- Inget underhåll krävs
- Digital display, 4-20mA analog utgång
- Ingen drift på grund av åskväder eller lufttrycksförändringar
- Väggfästen
- Inbyggd flödesprovpump upp till 100 fot
- En O 2 explosionssäker monitor är för användning i miljöer som kräver klass I, div I, grupp B, C, D och div 2 grupp E, F, G kapslingar. Denna monitor är speciellt utformad för att inte vara en antändningskälla. Den är idealisk för användning i utrymmen med mycket brännbara gaser. Detta inkluderar anläggningar som använder täckning med kryogena gaser, inklusive kväve, eller anläggningar som använder höga koncentrationer av syre. Vi kan även anpassa denna monitor för att vara säker för användning i klass II-miljöer på begäran. Detta kommer att vara väl lämpat för utrymmen med mycket brännbart damm eller partiklar. Detta använder en 10+ års zirkoniumoxidsensor.
- Finns även i klass II dammkonfigurationer. Kontakta PureAire för detaljer.
Varför välja PureAire?
- Som branschledare inom syreövervakning och gasdetektering, PureAire är dedikerad till säkerheten för våra kunder, och de kunder de betjänar, genom att tillverka monitorer som är långvariga, innovativa och pålitliga.
Vilka gaser kan en explosionssäker O2-monitor användas för?
- PureAires ’syremonitorer kan användas för kväve, argon, CO 2 och heliumgaser.
- Den explosionssäkra syremonitorn erbjuder långvarig upptäckt av O 2 -brist. PureAires syrgasmonitorer är designade för att vara tillförlitliga, prisvärda, lågt underhåll och ger kontinuerlig övervakning i i genomsnitt 10 år och mer.
- Idealisk för användning i elektriskt klassificerade platser, trånga utrymmen, analysatorskydd, petrokemiska anläggningar, lagring av kryogen gas och platser som kräver fjärrprovtagning. De EX oxygenmonitor kan upptäcka läckor av inerta gaser som kväve, helium och argon. Den explosionssäkra syrgasmonitorn kan upptäcka gasläckor vid temperaturer så låga som -40 °C.
- Monitorn har en lättläst lokal display, visuella lysdioder ’och ljudlarm. Syrevakten kan kopplas till brandlarmsystem för avisering av alla anställda.
- Zirkoniumoxidsensorn är inte känslig för temperatur-, luftfuktighets- eller barometertrycksförändringar (inklusive åskväder). Till skillnad från andra syrgasmätare krävs inte ersättningssensorer, eftersom vi använder en zirkoniumsensor snarare än en elektrokemisk engångssensor som varar i 1-2 år i genomsnitt. Övervakad watchdog-programvara kör 24/7 för att kontrollera elektronik och komponenter. Eventuella fel eller inkonsekvenser rapporteras på displayen.
Garanti
3 år
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (engelska) | 5,25 tum. |
| Djup (metriskt) | 134 mm |
| Mått (L x B x H) | 5,25 x 6,625 x 5,5 tum. |
| Höjd (engelska) | 5,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Fuktighetsområde | 0-95% RH |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 till +55 °C |
| Spänning | 24 VDC / 300mA |
| Garanti | 2 år efter ETD |
| Vikt (engelska) | 12 lb. |
| Mehr anzeigen |