Läs mer
SuperScript™ UTTRYCKA One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, universal
Produktkod. 10449213
Change view
Antal reaktioner:
2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
2500 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10449213 500 reaktioner Varje
10782134 2500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10449213 Leverantör SuperScript™ Leverantörsnummer 11781200
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kit innehåller beprövade Invitrogen™ enzymer som är speciellt skräddarsydda för att leverera överlägsna resultat på snabbcyklande instrument med hög genomströmning för sondbaserade qPCR-experiment.
  • Kit innehåller beprövade Invitrogen™ enzymer som är speciellt skräddarsydda för att leverera överlägsna resultat på snabbcyklande instrument med hög genomströmning för sondbaserade qPCR-experiment
  • Denna snabba enstegsmix är designad för att fungera med en mängd olika instrument’ standardprotokoll, inklusive Applied Biosystems och ej tillämpad Biosystem (se universell version) qPCR-plattformar
  • Snabbaktiverande, antikroppsmedierad platina Taq DNA-polymeras för fullständig, snabb aktivering; ger hög känslighet och reproducerbarhet
  • De One-Step SuperScript III omvänd Transcriptase modulen är en unik formulering för att säkerställa högt utbyte och mindre PCR-hämning
  • Flexibla format med separata eller färdigblandade ROX är designade för att fungera med standardinstrumentprotokoll på ett brett utbud av snabba instrument med hög genomströmning
  • Innehåller värmelabilt UDG som avsevärt minskar risken för överföring av kontaminering med utmärkt aktivitet från rumstemperatur till cirka 40 °C
  • På grund av termostabiliteten hos SuperScript III körs cDNA-syntessteget vid 50 °C, vid vilken temperatur den värmelabila UDG är totalt och irreversibelt inaktiverad
  • Efter upptining kan EXPRESS qPCR SuperMix förvaras i upp till 1 månad vid 4 C °till 8 °C
  • Förvaras vid -°20 C för långtidsförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring EXPRESSEN One-Step SuperScript™ qRT-PCR Universal kit innehåller 3 moduler: 2X EXPRESS SuperScript™ Blanda (1 ml), Express qPCR SuperMix Universal (5 ml), och ROX Referensfärgämne (500μ L).
Förvaras vid -°20 C för långtidsförvaring. Efter upptining kan EXPRESS qPCR SuperMix förvaras i upp till 1 månad vid 4 8 –°C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, Tillämpad Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, BioRad CFX96™ , StepOnePlus™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Standardläge, Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx4000 , BioRad MyiQ , Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon , MJ Chromo4 , BioRad iCycler iQ
Produktlinje SuperScript
Produkttyp qRT-PCR-kit
Kvantitet 500 reaktioner
Tillräckligt för 500 reaktioner
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp RNA