Läs mer
SuperScript™ UTTRYCKA One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, universal
Produktkod. p-7083432
Antal reaktioner:
2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
2500 reaktioner
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10449213
Brand: SuperScript™ 11781200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kit innehåller beprövade Invitrogen™ enzymer som är speciellt skräddarsydda för att leverera överlägsna resultat på snabbcyklande instrument med hög genomströmning för sondbaserade qPCR-experiment.
  • Kit innehåller beprövade Invitrogen™ enzymer som är speciellt skräddarsydda för att leverera överlägsna resultat på snabbcyklande instrument med hög genomströmning för sondbaserade qPCR-experiment
  • Denna snabba enstegsmix är designad för att fungera med en mängd olika instrument’ standardprotokoll, inklusive Applied Biosystems och ej tillämpad Biosystem (se universell version) qPCR-plattformar
  • Snabbaktiverande, antikroppsmedierad platina Taq DNA-polymeras för fullständig, snabb aktivering; ger hög känslighet och reproducerbarhet
  • De One-Step SuperScript III omvänd Transcriptase modulen är en unik formulering för att säkerställa högt utbyte och mindre PCR-hämning
  • Flexibla format med separata eller färdigblandade ROX är designade för att fungera med standardinstrumentprotokoll på ett brett utbud av snabba instrument med hög genomströmning
  • Innehåller värmelabilt UDG som avsevärt minskar risken för överföring av kontaminering med utmärkt aktivitet från rumstemperatur till cirka 40 °C
  • På grund av termostabiliteten hos SuperScript III körs cDNA-syntessteget vid 50 °C, vid vilken temperatur den värmelabila UDG är totalt och irreversibelt inaktiverad
  • Efter upptining kan EXPRESS qPCR SuperMix förvaras i upp till 1 månad vid 4 C °till 8 °C
  • Förvaras vid -°20 C för långtidsförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring EXPRESSEN One-Step SuperScript™ qRT-PCR Universal kit innehåller 3 moduler: 2X EXPRESS SuperScript™ Blanda (1 ml), Express qPCR SuperMix Universal (5 ml), och ROX Referensfärgämne (500μ L).
Förvaras vid -°20 C för långtidsförvaring. Efter upptining kan EXPRESS qPCR SuperMix förvaras i upp till 1 månad vid 4 8 –°C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, Tillämpad Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, BioRad CFX96™ , StepOnePlus™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Standardläge, Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx4000 , BioRad MyiQ , Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon , MJ Chromo4 , BioRad iCycler iQ
Produktlinje SuperScript
Produkttyp qRT-PCR-kit
Kvantitet 500 reaktioner
Tillräckligt för 500 reaktioner
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp RNA