Läs mer
SuperScript™ UTTRYCKA One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, med förblandad ROX
Produktkod. 10574414
Change view
Antal reaktioner:
2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
2500 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10574414 500 reaktioner Varje
10174783 2500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10574414 Leverantör SuperScript™ Leverantörsnummer 11791200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Nästa generations qRT-PCR-reagens i realtid utformade för att komplettera snabbcyklande instrument. Få den handläggningstid du vill ha med den datakvalitet du behöver.
UTTRYCKA One-Step SuperScript™ qRT-PCR SuperMix Kits innehåller beprövade Invitrogen enzymer som nu är speciellt skräddarsydda för att leverera överlägsna resultat på snabbcyklande instrument med hög genomströmning för dina sondbaserade qPCR-experiment.
  • Snabbaktiverande, antikroppsmedierad Platinum™ Taq DNA-polymeras - fullständig, snabb aktivering ger den bästa känsligheten och reproducerbarheten
  • De One-Step SuperScript™ III Omvänd Transcriptase modulen har en unik formulering för att säkerställa bättre utbyte och mindre PCR-hämning, speciellt för enstegs qRT-PCR
  • Flexibla format med ROX förblandad eller separat - designad för att fungera med standardinstrumentprotokoll på ett brett utbud av snabba instrument med hög genomströmning (t.ex. AB 7500 snabbt, AB 7900 HT Snabb, AB StepOne , Roche LightCycler™ 480, Corbett Rotor-Gene™ )
  • De enda kommersiellt tillgängliga enstegs qRT-PCR-kit som innehåller värmelabilt UDG - minskade signifikant risken för överföringskontamination med utmärkt aktivitet från rumstemperatur till cirka 40 °C. På grund av termostabiliteten hos SuperScript™ III körs cDNA-syntessteget vid 50 °C, vid vilken temperatur den värmelabila UDG är totalt och irreversibelt inaktiverad
Lätt att testa och byta:
  • EXPRESS-kit fungerar med 'tillverkarens standardprotokoll på snabba instrument och kommer i ett bekvämt och stabilt SuperMix-format för ultimat bekvämlighet
  • Satsen erbjuds med antingen förblandade ROX eller ett separat rör av ROX för att passa dina instrumentbehov
Beställningsinfo
Garanterat att vara stabil i 6 månader vid korrekt förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring UTTRYCKA One-Step SuperScript™ qRT-PCR SuperMixes består av 2 moduler: en EXPRESS RT-modul (innehållande SuperScript™ III Omvänd Transcriptase och RNAseOUT™ ) och en EXPRESS qPCR SuperMix-modul med ROX förblandade eller i ett separat rör.
Förvaras vid -20 °C vid mottagandet. Efter upptining kan EXPRESS qPCR SuperMix förvaras i upp till 1 månad vid +4 ·C. Produkten är garanterad hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge
Produktlinje SuperScript
Produkttyp qRT-PCR-kit
Kvantitet 500 reaktioner
Tillräckligt för 500 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp RNA