Läs mer
Invitrogen™ UTTRYCKA One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, med förblandad ROX
Produktkod. 10124403
Change view
Antal reaktioner:
2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
2500 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10124403 2500 reaktioner 2500 reaktioner
10226113 500 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10124403 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 1179001K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64100.00 SEK
    50639.00 SEK / 2500 reaktioner
    Save 13461.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Detta kit kommer med förblandat ROX referensfärgämne. UTTRYCKA One-Step SYBR GreenER SuperMix kit med en separat tub av ROX referensfärg är också tillgängliga.
  • Snabbaktiverande, antikroppsmedierad Platinum™ Taq DNA-polymeras
  • De One-Step SuperScript™ III Omvänd Transcriptase för ettstegs QRT-PCR
  • SYBR GreenER färga
  • UDG överföringsskydd - uracil-DNA-glykosylas (UDG)/dUTP för att minska överföringskontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring UTTRYCKA One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix Kits består av 2 moduler: UTTRYCKA SYBR™ GreenER™ RT-modul (innehållande SuperScript™ III Omvänd Transcriptase och RNAseOUT™ ) och EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix med ROX förblandad.
Förvaras vid -20 °C vid mottagandet. När den tinats upp, EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix kan förvaras i upp till 1 månad vid +4 ·C. Produkten är garanterad att vara hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge
Kit typ UTTRYCKA One-Step SYBR GreenER Utrustning
Produktlinje SYBR GreenER
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 2 500 reaktioner
Tillräckligt för 2500 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Provtyp RNA