Läs mer
Invitrogen™ UTTRYCKA One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, med förblandad ROX
Beskrivning
Detta kit kommer med förblandat ROX referensfärgämne. UTTRYCKA One-Step SYBR GreenER SuperMix kit med en separat tub av ROX referensfärg är också tillgängliga.
- Snabbaktiverande, antikroppsmedierad Platinum™ Taq DNA-polymeras
- De One-Step SuperScript™ III Omvänd Transcriptase för ettstegs QRT-PCR
- SYBR GreenER färga
- UDG överföringsskydd - uracil-DNA-glykosylas (UDG)/dUTP för att minska överföringskontamination
Beställningsinfo
Garanterat att vara stabil i 6 månader vid korrekt förvaring.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | UTTRYCKA One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix Kits består av 2 moduler: UTTRYCKA SYBR™ GreenER™ RT-modul (innehållande SuperScript™ III Omvänd Transcriptase och RNAseOUT™ ) och EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix med ROX förblandad. Förvaras vid -20 °C vid mottagandet. När den tinats upp, EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix kan förvaras i upp till 1 månad vid +4 ·C. Produkten är garanterad att vara hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge |
| Produktlinje | SYBR GreenER |
| Produkttyp | Ettstegs-qRT-PCR-sats |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Visa mer |