Läs mer
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, universal
Produktkod. 10657133
Change view
Antal reaktioner:
200 reaktioner
2500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10657133 200 reaktioner 1 uppsättning
10761534 2500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10657133 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11785200
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
EXPRESS qPCR SuperMix-kit är kompatibla med snabbcyklande instrument för sondbaserade qPCR-analyser.
  • EXPRESS qPCR SuperMix-kit är kompatibla med snabbcyklande instrument för sondbaserade qPCR-analyser
  • Detta kit levereras med en separat tub ROX referensfärgämne
  • EXPRESS qPCR SuperMix-satser med förblandade ROX referensfärg är också tillgängliga
Detta kit ger
  • Snabbaktiverande, antikroppsmedierad Platinum™ Taq DNA-polymeras
  • UDG överföringsskydd —uracil-DNA-glykosylas (UDG)/dUTP för att minska överföringskontamination
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring EXPRESS qPCR SuperMix-kit tillhandahålls som en 2X qPCR SuperMix med ROX förblandade eller i ett separat rör.
Förvaras vid -20 °C vid mottagandet. Efter upptining kan EXPRESS qPCR SuperMix förvaras i upp till 1 månad vid +4 ·C. Produkten är garanterad stabil i 6 månader vid korrekt förvaring.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, Tillämpad Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, BioRad CFX96™ , Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOnePlus™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Standardläge, Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx4000 , BioRad MyiQ , Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler , Stratagene Mx3000P , MJ Opticon , MJ Chromo4 , BioRad iCycler iQ
Produkttyp Express qPCR Supermix
Kvantitet 200 reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA