Läs mer
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, med förblandad ROX
Beskrivning
- Snabbaktiverande, antikroppsmedierad Platinum™ Taq DNA-polymeras
- UDG överföringsskydd - uracil-DNA-glykosylas (UDG)/dUTP för att minska överföringskontamination
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | EXPRESS qPCR SuperMix-kit tillhandahålls som en 2X qPCR SuperMix med ROX förblandade eller i ett separat rör. Förvaras vid -20 °C vid mottagandet. Efter upptining kan EXPRESS qPCR SuperMix förvaras i upp till 1 månad vid +4 ·C. Produkten är garanterad stabil i 6 månader vid korrekt förvaring. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Platinum Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produkttyp | Express qPCR Supermix |
| Visa mer |