Läs mer
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, med förblandad ROX
Produktkod. 10397333
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10397333 1000 reaktioner 1000 reaktioner
10174233 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10397333 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 1179501K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35800.00 SEK
    28282.00 SEK / 1000 reaktioner
    Save 7518.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
EXPRESS qPCR SuperMix-kit är kompatibla med snabbcyklande instrument för dina sondbaserade qPCR-analyser.
  • Snabbaktiverande, antikroppsmedierad Platinum™ Taq DNA-polymeras
  • UDG överföringsskydd - uracil-DNA-glykosylas (UDG)/dUTP för att minska överföringskontamination
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring EXPRESS qPCR SuperMix-kit tillhandahålls som en 2X qPCR SuperMix med ROX förblandade eller i ett separat rör.
Förvaras vid -20 °C vid mottagandet. Efter upptining kan EXPRESS qPCR SuperMix förvaras i upp till 1 månad vid +4 ·C. Produkten är garanterad stabil i 6 månader vid korrekt förvaring.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge
Produkttyp Express qPCR Supermix
Kvantitet 1 000 reaktioner
Tillräckligt för 1000 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA