Läs mer
SYBR™ GreenER™ UTTRYCKA SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, med förblandad ROX
Beskrivning
Denna EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix levereras med färdigblandad ROX referensfärgämne.
- Snabbaktiverande, antikroppsmedierad Platinum™ Taq DNA-polymeras
- SYBR GreenER färga
- UDG överföringsskydd - uracil-DNA-glykosylas (UDG)/dUTP för att minska överföringskontamination
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 5 ml EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix med förblandad ROX . Butik på− °20 C för långtidsförvaring. EXPRESS qPCR SuperMixes kan förvaras vid 4 –8 °C i upp till en månad. |
| Detektionsmetod | SYBR |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge |
| Kit typ | UTTRYCKA SYBR GreenER qPCR SuperMix Kit |
| Produktlinje | SYBR GreenER |
| Produkttyp | Realtids-PCR SYBR mastermix |
| Visa mer |