Läs mer
Cole-Parmer™ Extech™ Data Logging Sound Level Meter
Produktkod. 11745878 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Visningstyp:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11745878 Digital Varje
1 options
Produktkod. 11745878 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5051075
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI and IEC 61672-1
Produkttyp Data Logging Sound Level Meter
Visningstyp Digital
Mätområde ±1.4 dB
Upplösning 0.1 dB
Vikt (metrisk) 350 g