Läs mer
Extech Kraftig differentialtrycksmanometer
Produktkod. 15247608 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tryckområde:
0 till 5 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tryckområde Förpackningsstorlek
15247608 0 till 5 psi Varje
1 options
Produktkod. 15247608 Leverantör Extech Leverantörsnummer 6860203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00 SEK
    4117.60 SEK / Paket med 1
    Save 922.40 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Heavy-Duty differenstrycksmanometer för lågt räckvidd och hög upplösning vid mätning eller differenstrycksmätning.
  • Mått från 0 till 55,4 tum WC.
  • Mycket stor LCD med bakgrundsbelysning.
  • Designad för användning i renrum, mögelsanering, djurfysiologi och allmänna HVAC-applikationer.
  • Denna hållbara, lättanvända manometer har 11 måttenheter, min/max inspelning, relativ tidsstämpel och inbyggd USB hamn.
  • Funktioner inkluderar datahållning, automatisk avstängning, min/max-funktioner och en nollfunktion för offsetkorrigering eller mätning.
Specifikationer
Batterityp 9 V
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse
För användning med (applikation) Lågt räckvidd och hög upplösning vid mätning eller differentialtrycksmätning
Inkluderar Ett 9 volts batteri
Storlek (engelska) Passning 0,12 tum Hulling
Storlek (metrisk) passform 3,17 mm hulling
Noggrannhet ±0,3 % fullskala
Visningstyp LCD
Tryckområde 0 till 5 psi
Produkttyp Extech Kraftig differentialtrycksmanometer