Läs mer
Fisherbrand™ Spetsar med förlängd längd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11987734 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Lyftställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1632
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Formatera Förpackningsstorlek
11987734 1 till 200μ L Icke-steril Lyftställ Paket med 1632
11997734 1 till 200μ L Sterila Lyftställ Paket med 1632
11977734 1 till 200μ L Icke-steril Bulk Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11987734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.60 SEK
    968.41 SEK / Paket med 1632
    Save 77.19 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spetsar med förlängd längd är idealiska för svåråtkomliga prover
  • Nå enkelt botten av långa rör
  • Minimera pipettkontamination genom att förhindra att pipettskaftet kommer i kontakt med röret eller kärlet
  • Naturlig färg
  • Certifierad av oberoende laboratorium– Icke steril: RNas, DNas, DNA och pyrogenfritt; Steril: RNas, DNas, DNA, Bioburden, PCR-hämmare och pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,6 tum
Längd (metrisk) 91 mm
Rena påståenden DNas, RNase, DNA, Bioburden och PCR-hämmare fri
Formatera Lyftställ
Tipsstil Universell
Förpackning LR, 8 x 204
För användning med (utrustning) Universal Fit
Material Polypropen
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.