Läs mer
Fisherbrand™ Spetsar med förlängd längd
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-162383 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Lyftställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1632
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Formatera Förpackningsstorlek
11987734 1 till 200μ L Icke-steril Lyftställ Paket med 1632
11997734 1 till 200μ L Sterila Lyftställ Paket med 1632
11977734 1 till 200μ L Icke-steril Bulk Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11987734
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spetsar med förlängd längd är idealiska för svåråtkomliga prover
  • Nå enkelt botten av långa rör
  • Minimera pipettkontamination genom att förhindra att pipettskaftet kommer i kontakt med röret eller kärlet
  • Naturlig färg
  • Certifierad av oberoende laboratorium– Icke steril: RNas, DNas, DNA och pyrogenfritt; Steril: RNas, DNas, DNA, Bioburden, PCR-hämmare och pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,6 tum
Längd (metrisk) 91 mm
Rena påståenden DNas, RNase, DNA, Bioburden och PCR-hämmare fri
Formatera Lyftställ
Tipsstil Universell
Förpackning LR, 8 x 204
För användning med (utrustning) Universal Fit