Läs mer
Memmert™ Utökat övertemperaturskydd för SN260
Produktkod. 17598525 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
SN260 Sterilisator
Produktkod. 17598525
Brand: Memmert™ SN260A6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utökat övertemperaturskydd med integrerad Pt100-sensor för oberoende temperaturövervakning.
  • Åtföljande
  • Med integrerad Pt100-sensor
  • För modeller med SingleDISPLAY
Specifikationer
För användning med (utrustning) SN260 Sterilisator
Inkluderar Integrerad Pt100-sensor