Läs mer
Memmert™ Utökat övertemperaturskydd för SN30
Produktkod. 17548575 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
SN30 Sterilisator
Produktkod. 17548575
Brand: Memmert™ SN30A6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utökat övertemperaturskydd med integrerad Pt100-sensor för oberoende temperaturövervakning.
  • Åtföljande
  • Med integrerad Pt100-sensor
  • För modeller med SingleDISPLAY
Specifikationer
För användning med (utrustning) SN30 Sterilisator
Inkluderar Integrerad Pt100-sensor