Läs mer
Ebro Electronic™ Extension Cable for PT 1000 Sensors
Certifikat och efterlevnad:
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Extension cable for probes with lemosa connector |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Material | Silicone |
| Modell | AG 210 |
| Vikt (metrisk) | 0.12 kg |
| Produkttyp | Extension Cable |
| Visa mer |