Läs mer
Digi-Sense Temperatursond termoelement förlängningskabel, miniatyr
Produktkod. 11790979 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
3 m
7,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11790979
Brand: Digi-Sense 0850535
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperatursondens termoelement miniatyrförlängningskabel är en 20-gauge (0,032 tum i diameter) Termoelementtråd med PVC/PVC-isolering.
  • Maximal temperatur: 221 °F (105 °C).
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter:
    • Typ J: Svart
    • Typ K: Gul
    • Typ T: Blå
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) 105 °C
Typ Termoelementsond
Temperatur (engelska) 221 °F
Längd (engelska) 24.6 ft.
Längd (metrisk) 7,5 m