Beskrivning
- Förlängning av DAkkS kalibrering kl Memmert fabrik med ett extra fritt valbart temperaturvärde enligt metod C (DKD-R 5-7)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | IN750 Inkubator |
| Produkttyp | Fabrikskalibreringsförlängning |