Läs mer
Buerkle™ Förlängningsstång
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
1000 mm
Färg:
Grå
Ren vit
Silver
För användning med (utrustning):
ChemoSampler
Mullvadsborrprovtagare
PTFE skopa
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
- Sju olika borrkronor finns tillgängliga, som var och en är designad för en viss jordtyp
- För olika applikationer
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Förlängningsstång |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Utrustning för PharmaPicker |
| Färg | Silver |
| Avsluta | Elektropolerad |
| För användning med (applikation) | För provtagning av mycket små mängder av mycket potenta, dyra eller aktiva pulver för analys |
| För användning med (utrustning) | PharmaPicker |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido