Läs mer
Buerkle™ Förlängningsstång
Produktkod. 10123152 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
1000 mm
Färg:
Grå
Ren vit
Silver
För användning med (utrustning):
ChemoSampler
Mullvadsborrprovtagare
PTFE skopa
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10123152
Brand: Buerkle™ 53360100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Buerkle™ Extension Rod gör det möjligt att ta prover från olika djup.
  • Sju olika borrkronor finns tillgängliga, som var och en är designad för en viss jordtyp
  • För olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Förlängningsstång
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Utrustning för ChemoSampler
Färg Grå
För användning med (utrustning) ChemoSampler
Längd (metrisk) 1000 mm