Läs mer
Buerkle™ Förlängningsstång
Produktkod. 10175372 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
1000 mm
Färg:
Grå
Ren vit
Silver
För användning med (utrustning):
ChemoSampler
Mullvadsborrprovtagare
PTFE skopa
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10175372
Brand: Buerkle™ 53800506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Extension Rod gör det möjligt att ta prover från olika djup.
  • Sju olika borrkronor finns tillgängliga, som var och en är designad för en viss jordtyp
  • För olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förlängningsstång
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Utrustning för PharmaPicker
Färg Silver
Avsluta Elektropolerad
För användning med (utrustning) PharmaPicker Pharma Sampler
Längd (metrisk) 500 mm