Läs mer
Buerkle™ Förlängningsstång
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
1000 mm
Färg:
Grå
Ren vit
Silver
För användning med (utrustning):
ChemoSampler
Mullvadsborrprovtagare
PTFE skopa
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sju olika borrkronor finns tillgängliga, som var och en är designad för en viss jordtyp
- För olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förlängningsstång |
| Material | Stålkärna inkapslad i PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Utrustning för PTFE-skopa |
| Färg | Ren vit |
| För användning med (utrustning) | PTFE skopa |
| Längd (metrisk) | 600 mm |