Learn More
Buerkle™ Förlängningsstång
Product Code. 10661954 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
1000 mm
Färg:
Grå
Ren vit
Silver
För användning med (utrustning):
ChemoSampler
Mullvadsborrprovtagare
PTFE skopa
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Unit Size:
Varje
Product Code. 10661954
Brand: Buerkle™ 53501010
Only null left
Add to basket
Add to basket
Buerkle™ Extension Rod gör det möjligt att ta prover från olika djup.
  • Sju olika borrkronor finns tillgängliga, som var och en är designad för en viss jordtyp
  • För olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Förlängningsstång
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Utrustning för mullvadsborrprovtagare
Färg Silver
För användning med (utrustning) Mullvadsborrprovtagare
Längd (metrisk) 1000 mm