Läs mer
BRAND™ Förlängningsstång
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE konstruktion
- För användning med provtagningsdoppare
- Längd: 600mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förlängningsstång |
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | 600 mm |