Läs mer
Heidolph™ Förlängningsrör
Produktkod. 10371012 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
1.42 mm
2.79 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2.05 mm
3.22 mm
4.59 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10371012
Brand: Heidolph™ 5252002500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk slang för medicinska, laboratorie- och forskningsanvändningar. Heidolph™ PharMed™ Förlängningsrör är hållbart och giftfritt.
  • Hög utmattningshållfasthet vid upprepade omvända böjpåkänningar.
  • Ej giftig, biokompatibel.
  • Mycket låg gaspermeabilitet.
  • Väl lämpad för syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (21 CFR 177.2600), USP Klass VI, GLP , Pharmacopoea och Europaea
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.42 mm
Material Termoplast
Diameter (metrisk) Yttre 3.22 mm
Tjocklek (metrisk) 0.9 mm
För användning med Pump
För användning med (applikation) Hög utmattningsstyrka, icke-giftig, biokompatibel, mycket låg gaspermeabilitet, väl lämpad för syror och baser.
Min. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, bestrålning
Höjd (metrisk) 7,0 m Vatten
Gaspermeabilitet Mycket låg
Begränsningar Tillsatser kan migrera.
Maximalt tryck Kontinuerlig/kort tid 0,5/1,5 bar
Vakuumnivå Excellent
Max. Driftstemperatur (metrisk) 75 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang