Läs mer
Heidolph™ Förlängningsrör
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
1.42 mm
2.79 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2.05 mm
3.22 mm
4.59 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög utmattningshållfasthet vid upprepade omvända böjpåkänningar.
- Ej giftig, biokompatibel.
- Mycket låg gaspermeabilitet.
- Väl lämpad för syror och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.05 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,9 mil |
| För användning med | Flerkanalspumpar |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Höjd (metrisk) | 7 m Vatten |
| Maximalt tryck | 0,5 / 1,5 bar |
| Visa mer |