Läs mer
Ismatec™ Förlängningsslang, Tygon ST
Beskrivning
- Billiga, allround-slangar för allmänna laboratorieapplikationer.
- Genomskinlig
- Resistent mot nästan alla oorganiska kemikalier
- Smaklös
- Slät, polerad innervägg
- Låg gaspermeabilitet
- Ej åldrande och icke-oxiderande
- Hög dialektricitetskonstant
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR175.300 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.85 mm |
| Material | Tygon ST R-3603, R-3607 |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorieapplikationer, 2- och 3-stegs färgkodade slangar. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | −50 °C |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Motståndsegenskaper | Syror: Bra, Alkaliska lösningar: Bra, Lösningsmedel: Ej rec., Tryck: Bra, Vakuum: Bra, trögflytande media: Utmärkt, Sterila media: Begränsat |
| Slangstorlek | ID 1,85 mm |
| Visa mer |