Läs mer
Ismatec™ Förlängningsslang, Tygon ST
Produktkod. 10148551
Change view
Slangstorlek:
ID 0,19 mm
ID 0,38 mm
ID 0,57 mm
ID 0,89 mm
ID 1,14 mm
ID 1,65 mm
ID 1,85 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
10148551 ID 0,19 mm 10m
15753319 ID 0,38 mm Varje
15868894 ID 0,57 mm 10m
15763319 ID 0,89 mm Varje
10514033 ID 1,14 mm 10m
15773319 ID 1,65 mm Varje
10027331 ID 1,85 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10148551 Leverantör Ismatec™ Leverantörsnummer 0550210
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 2- och 3-stegs färgkodade slangar.
  • Billiga, allround-slangar för allmänna laboratorieapplikationer.
  • Genomskinlig
  • Resistent mot nästan alla oorganiska kemikalier
  • Smaklös
  • Slät, polerad innervägg
  • Låg gaspermeabilitet
  • Ej åldrande och icke-oxiderande
  • Hög dialektricitetskonstant
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR175.300
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.19 mm
Material Tygon ST R-3603, R-3607
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med (applikation) Allmänna laboratorieapplikationer, 2- och 3-stegs färgkodade slangar.
Min. Driftstemperatur (metrisk) −50 °C
Förpackningsmängd 1 rulle
Motståndsegenskaper Syror: Bra, Alkaliska lösningar: Bra, Lösningsmedel: Ej rec., Tryck: Bra, Vakuum: Bra, trögflytande media: Utmärkt, Sterila media: Begränsat
Slangstorlek ID 0,19 mm
Steriliseringsmetod Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 121 °C (250 °F); slangen kommer att se mjölkaktig ut. Gassterilisering med etylenoxid. Rekommenderas inte för sterilisering med strålning.
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C