Läs mer
Ismatec™ Förlängningsslang, Tygon ST
Produktkod. p-7160847
Slangstorlek:
ID 0,19 mm
ID 0,38 mm
ID 0,57 mm
ID 0,89 mm
ID 1,14 mm
ID 1,65 mm
ID 1,85 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Varje
Produktkod. 10148551
Brand: Ismatec™ 0550210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 2- och 3-stegs färgkodade slangar.
  • Billiga, allround-slangar för allmänna laboratorieapplikationer.
  • Genomskinlig
  • Resistent mot nästan alla oorganiska kemikalier
  • Smaklös
  • Slät, polerad innervägg
  • Låg gaspermeabilitet
  • Ej åldrande och icke-oxiderande
  • Hög dialektricitetskonstant
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR175.300
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.19 mm
Material Tygon ST R-3603, R-3607
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med (applikation) Allmänna laboratorieapplikationer, 2- och 3-stegs färgkodade slangar.
Min. Driftstemperatur (metrisk) −50 °C
Förpackningsmängd 1 rulle
Motståndsegenskaper Syror: Bra, Alkaliska lösningar: Bra, Lösningsmedel: Ej rec., Tryck: Bra, Vakuum: Bra, trögflytande media: Utmärkt, Sterila media: Begränsat
Slangstorlek ID 0,19 mm
Steriliseringsmetod Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 121 °C (250 °F); slangen kommer att se mjölkaktig ut. Gassterilisering med etylenoxid. Rekommenderas inte för sterilisering med strålning.
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C