Läs mer
Memmert™ Externt mätinstrument
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Extra mäthuvud
- För temperatur- och luftfuktighetsmätning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | IPP260eco |
| För användning med (applikation) | För temperatur- och luftfuktighetsmätning |