Läs mer
Cole-Parmer™ Skrivare för spektrometrar och smältpunktsapparater
Typ:
Direkt termisk skrivare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd denna externa skrivare med Jenway™ 7200 Spektrofotometer för omedelbara resultat. De Jenway Extern skrivare för 7200 spektrofotometer skriver ut spektrum- och kinetikdiagram vertikalt för att maximera mängden information som visas.
- Ansluts via USB port på baksidan av spektrofotometern.
- Uppladdningsbart batteri.
- Levereras med strömkablar för Storbritannien, EU och USA.
- Spektrofotometer kan ställas in för att antingen manuellt eller automatiskt skicka resultat till skrivaren.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibilitet | Jenway 7200 spektrofotometer |
| Anslutningar | USB |
| Mått (L x B x H) | 79.5 x 104.4 x 37.6 mm |
| Typ | Direkt termisk skrivare |
| Spänning | 7.4 V |
| För användning med (utrustning) | Jenway 7200 spektrofotometer |
| Höjd (engelska) | 1,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 37.6 mm |
| Inkluderar | Uppladdningsbart batteri |
| Gränssnitt | USB, Bluetooth Ver. 3.0 Gränssnitt |
| Visa mer |