Läs mer
Fisherbrand™ Extern sond
Produktkod. 15313548 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
0 °C till 400 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
15313548 0 °C till 400 °C Varje
1 options
Produktkod. 15313548
I lager
För användning med:Isotemp (± °1 C vid °70 C) och Isotemp Avancerat (± °0,5 C vid 70 °C) Kokplattor och kokplattor
  • Optimera prestanda och flexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Isotemp (± 1 °C vid °70 C) och Isotemp Avancerat (± °0,5 C vid 70 °C) Kokplattor och kokplattor
Frekvens Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) 0 °C till 400 °C
Typ Sond
Material Rostfritt stål