Beskrivning
VELP External Probe is for use with AREC.X and AREX digital hotplate stirrers
- Åtföljande
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ± 1°C (PT100) |
| För användning med (utrustning) | AREC.X and AREX DIGITAL |
| Material | Rostfritt stål |
| Temperatur (metrisk) Drift | 310°C |
| Typ | Sond |
| Diameter (metrisk) kropp | 3 mm |