Läs mer
Grant Instruments™ Extern sond
Material:
Plast
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Grant Instruments temperatursond (Pt1000) extern för användning med LT ecocool 150
- 3 m kabel
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Längd (engelska) | 3 m |