Learn More
JULABO™ Extern Pt100-sensor
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
300 mm
600 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Sensor i rostfritt stål
- 3 m kabel med 4-polig Lemosa-kontakt
- För användning med en mängd olika JULABO™ produkter:
- Skakande vattenbad
- Vattenbad
- Återcirkulerande kylare
- Värmecirkulatorer
- Kylcirkulationspumpar
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Extern Pt100 sensor |
| För användning med (utrustning) | JULABO™ Dyneo & Presto system med extern Pt100-kapacitet |
| Material | Rostfritt stål med PTFE-beläggning |
| Storlek | Kabel: 3 m |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |