Läs mer
JULABO™ Extern Pt100-sensor
Produktkod. 10462101
Längd (metrisk):
300 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10462101
Brand: JULABO™ 8981010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rostfritt stål extern Pt100 sensor, för användning med en mängd olika JULABO™ vattenbad, recirkulerande kylare och kyl- och värmecirkulatorer.
  • Sensor i rostfritt stål
  • 1,5 m kabel
  • För användning med en mängd olika JULABO™ produkter:
    • Skakande vattenbad
    • Vattenbad
    • Recirkulerande kylare
    • Värmecirkulatorer
    • Kylcirkulationspumpar
Specifikationer
Beskrivning Extern Pt100 sensor
För användning med (utrustning) JULABO™ Dyneo & Presto
Material Rostfritt stål med PTFE-beläggning
Storlek Kabel: 1,5 m
Längd (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) 6 mm