Läs mer
Grant Instruments™ Extern Pt1000 temperatursond
Produktkod. 11420968
Diameter (metrisk):
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11420968
Brand: Grant Instruments™ QBEP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extern sond för användning med QBD och QBH torrblockvärmesystem
    Extern sond för användning med QBD och QBH torrblockvärmesystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Slida i rostfritt stål
Typ Tillbehör, temperatursond
För användning med (applikation) För in-prov eller in-block temperaturkontroll
Inkluderar 350 mm kabel
Längd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 3 mm