Läs mer
Ansell™ Extra™ 87-955-serien orange naturgummi latex nedsänkningshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
11
6.5 to 11
7.5
8
9
Förpackningsstorlek:
12 par
Paket med 144
Beskrivning
- 50 % tjockare än vanliga flockfodrade handskar
- Klorerad för bättre grepp och ökad kemikaliebeständighet
- 100 % naturgummi utan fyllmedel för utmärkt motståndskraft mot mekaniska risker
- Flockning av 100 % bomull för mjukhet, komfort och ökad absorption
- Idealisk för kemisk bearbetning och förberedelse och underhåll av anläggningar och tung utrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Gummi latex |
| Manschettmaterial | Naturgummi latex |
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Latexfri | Nej |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Storlek | 8 |
| Stil | 87-955 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.75 mm |
| Färg på handskemanschett | Orange |
| Handske manschettstil | Rak |
| Visa mer |