Läs mer
Ansell™ Extra™ 87-955-serien orange naturgummi latex nedsänkningshandskar
Produktkod. p-8005269 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
11
6.5 to 11
7.5
8
9
Förpackningsstorlek:
12 par
Paket med 144
Produktkod. 12687041
Brand: Ansell™ 87955070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger för tung hantering där känslighet också krävs. Ansell Extra™ 87-955 Series Orange Naturgummi Latex Immersion Handskar ger extremt hög motståndskraft mot många ketoner, salter, rengöringsmedel, alkoholer, alkalier och fetter.
  • 50% thicker than standard flocklined gloves
  • Chlorinated for better grip and increased chemical resistance
  • 100% natural rubber with no fillers for excellent resistance to mechanical hazards
  • 100% cotton flocking for softness, comfort and increased absorption
  • Ideal for chemical processing and preparation and maintenance of plant and heavy equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Rubber Latex
Certifikat och efterlevnad EN 374
Manschettmaterial Natural Rubber Latex
Beläggningsmaterial Natural Rubber Latex
Färg Orange
Latexfri No
Produkttyp Immersion Gloves
Storlek 7.5
Stil 87-955
Tjocklek (metrisk) 0.75 mm
Färg på handskemanschett Orange
Handske manschettstil Straight
Liner material Cotton Flocking
Förpackningstyp Bagged
Typ av palm Reversed lozenge grip
Kvantitet 144Pack
Motståndskraftig mot Many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats
Serie 87-955
Längd (metrisk) 325 mm