Beskrivning
- Effektiv mot ett brett spektrum av patogener – uppfyller EN 1500, EN 12791 och EN 14476.
- Dermatologiskt testad. Lämplig för frekvent användning
- Tidsbesparing för städpersonal: Certifierad enkel påfyllning på mindre än 10 sekunder
- Säkerställ god hygien: fabriksförseglad flaska med en ny pump för varje påfyllning minskad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handsprit |
| Färg | Klart |
| Form | Gel |
| Aktiva ingredienser | Alkohol |
| Certifikat och efterlevnad | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Förpackning | Pump Bottle |
| Kvantitet | 8/Pk. |
| Storlek | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tork Extra Hand Sanitizing Alcohol Gel
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol