Läs mer
Polyco Healthline Extra kraftiga kompaktorsäckar, 150 L
Beskrivning
- Kategori: Kompaktorsäckar
- Styrka: Extra Heavy Duty
- Kapacitet: 150 L
- Designad för borttagning av tungt avfall i industriell och allmän användning
- Rörformad design hjälper till att minska brott på sidosömmarna
- Återvunnet materialinnehåll: 100 % återvunnet innehåll
- Tillgängliga färger: Svart och Klar
- Påsemått: 558/838 x 1180 mm (cirka 22/33 x 47 tum), 508/889 x 1143 mm (cirka 20/35 x 45 tum), 559/838 x 1194 mm (cirka 22/33 x 47 tum), 508/889 x 1143 mm (cirka 20/35 x 45 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 45 tum. |
| Bredd (engelska) | 20/35 tum |
| Produkttyp | Plundring |
| Kapacitet (engelska) | 39,6 gal. |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.