Läs mer
Polyco Healthline Extra Tunga Säckar i En Packning
Beskrivning
- Kategori: Avfallssäckar
- Styrka: Extra Heavy Duty
- Kapacitet: 70 L, 85 L, 90 L, 135 L
- Packformat: Flat Pack
- Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
- Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
- Tillgängliga färger: Svart, Klar
- Påsmått: 400/635 x 975 mm (ca 16/25 x 39 tum), 457/725 x 975 mm (cirka 18/29 x 39 tum)
- Återvunnet materialinnehåll:
- 100 % återvunnet innehåll (produktkoder: NUF5, GWH5, GWH3, GWH2, HCC29)
- Tillverkad av 100 % återvunnen polytenen (Produktkod: 01407)
- 50 % återvunnet innehåll (produktkod: FACB/3)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 100 påsar/cs. |
| Längd (engelska) | 39 tum |
| Bredd (engelska) | 28 tum |
| Produkttyp | Avfallspåse |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.