Läs mer
Polyco Healthline Extra kraftiga soptunnor i en packning
Beskrivning
- Kategori: Wheelie Bin Liners
- Styrka: Extra Heavy Duty
- Kapacitet: 250 L, 390 L
- Packformat: Flat Pack
- Designad för att rymma soptunnor och andra stora soptunnor
- Robust liner för hushålls-, kommersiell- eller utomhusavfall
- Tillgängliga färger: Svart
- Påsmått: 711/1040 x 1397 mm (cirka 28/41 x 55 tum), 635/1244 x 1473 mm (cirka 25/49 x 58 tum)
- Återvunnet materialinnehåll: 100 % återvunnet innehåll (Produktkoder: XHDWBL, HDWBL)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 55 tum. |
| Bredd (engelska) | 28/40,9 tum |
| Produkttyp | Avfallspåse |
| Kapacitet (engelska) | 68,7 gal. |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.