Läs mer
Polyco Healthline Extra tungviktssäckar, 40 L
Beskrivning
- Kategori: Sammanlagda/Rubble Sacks
- Styrka: Extra tungvikt
- Kapacitet: 40 L
- Konstruerad för att transportera mycket tunga laster; idealisk för industriella och byggändamål
- Packformat: Flat Pack
- Extra kraftig säck
- Tillgängliga färger: Blå, Klar
- Återvunnet materialinnehåll: Tillverkat av 100 % återvunnet polytene (Produktkoder: AGS/H, 10145)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 29,5 tum |
| Bredd (engelska) | 19,7 tum |
| Produkttyp | Avfallspåse |
| Kapacitet (engelska) | 10,6 gal. |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.